Learn More
Trichloressigsäure, 10 % w/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trichloressigsäure wird traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Wird zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Niederschläge verwendet. Es wird auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie und der Proteinsequenzierung verwendet
Trichloressigsäure wird traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Wird zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Niederschläge verwendet. Es wird auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie und der Proteinsequenzierung verwendet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroacetic acid |
CAS | 76-03-9 |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2HCl3O2 |
Strukturformel | Cl3CCO2H |
MDL-Nummer | MFCD00004177 |
UN-Nummer | UN2564 |
Beilstein | 970119 |
Merck Index | 14,9627 |
Synonym | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |