Learn More
Trichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081224
28.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1000 g
5000g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
2,2,2-Trichloressigsäure
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
2,2,2-Trichloressigsäure
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Protein precipitation reagent Trichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used for cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Proteinfällungsreagenz Trichloressigsäure wird als Fällungsmittel in der Biochemie für die Fällung von Proteinen, DNA und RNA verwendet. Ein aktiver Bestandteil bei kosmetischen Behandlungen wie chemische Peelings, Tätowierungsentfernung und Behandlung der Warzen einschließlich genitale Warzen. Es wird auch zur Bestimmung der Proteinkonzentration sowie als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylether, Benzol, Aceton, O-Xylol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
pH <1
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 196 °C
UN-Nummer UN1839
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 163.39
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,629
Menge 250g
Geruch Ätzend
Empfindlichkeit Hygroskopisch