missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichloressigsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Catalog Number p-7145715
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-03-9
6421
CHEBI:30956
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-03-9
6421
CHEBI:30956

Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., USP 21, 99-100,5 % (berechn. gem. Trockensubstanz)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Einhaltung
Reinheit (%) 99 to 100.5 %
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren
Menge 500 g
Flammpunkt 113 °C.geschlossener Becher
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 %
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flocken
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'