Learn More
Trichloressigsäure, Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10011601 500g Kunststoffflasche 500 Gramm
10367021 100g Kunststoffflasche 100 Gramm
10157303 2,5kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184155000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 650-51-1
Summenformel C2Cl3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00064198
InChI-Schlüssel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trichloracetat
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid, sodium salt
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CCl3CO2Na
Menge 500g
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich (153 g/100 ml bei 20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, Aceton, Diethylether
Formelmasse 185.37
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Pulver oder körniges Pulver