Learn More
Trichloroethylene, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroethylene |
Dichte | 1.463g/mL at 25°C |
Zündpunkt | 770°F |
Strukturformel | ClCH=CCl2 |
Menge | 1 L |
UN-Nummer | 1710 |
Beilstein | 1736782 |
Dampfdichte | 4.5 (vs air) |
Formelmasse | 131.39g/mol |
Dampfdruck | 61mmHg (20°C) |