Learn More
Trichlorisocyanursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229345
26.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87-90-1
C3Cl3N3O3
232.40
MFCD00006553
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
6909
CHEBI:33015
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
87-90-1
C3Cl3N3O3
232.40
MFCD00006553
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
6909
CHEBI:33015
ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trichloroisocyanuric acid
Schmelzpunkt 245°C to 251°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
IUPAC-Name trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Formelmasse 232.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Granulat