Learn More
Trichlormethylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trichloromethyl chloroformate is used as a reagent in the synthesis of organic compounds. It serves as a source of phosgene used in some laboratory preparations. Also, it is used as a reactant for the synthesis of cyclic carbamimidates, N-alkenyl and cycloalkyl carbamates and prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs. In addition, it is involved in the preparation of an erythromycin A derivatives and antibody-drug conjugates. It is utilized in the conversion of amines, carboxylic acids, formamides in to isocyanates, acid chlorides and isocyanides respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trichlormethylchloroformat wird als Reagenz bei der Synthese von organischen Verbindungen eingesetzt. Es dient als Quelle für Phosgen, die in einigen Laborpräparaten verwendet werden. Außerdem wird es als Reaktionsmittel für die Synthese von zyklischen Carbamimidaten, N-Alkenyl- und Cycloalkylcarbamaten und prostataspezifischen Membranantigen-orientierten Antikrebs-Prodrugs verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Erythromycin A-Derivaten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten beteiligt. Wird bei der Umwandlung von Aminen, Carbonsäuren, Formamiden in Isocyanate, Säurehloride und Isocyanide verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.comStore an einem kühlen Ort erhältlich. Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloromethyl chloroformate |
Schmelzpunkt | °C to 57°C |
Dichte | 1.640 g/mL |
Siedepunkt | 128°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | CO2CCl3 |
Brechungsindex | 1.457 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3390 |