missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlorat, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30311637
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311637 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30311637 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17750000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trichloronate
CAS 327-98-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trichloronate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H12 Cl3 O2 P S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester (8CI, 9CI, ACI), (±)-Trichloronate, 5082A, Agritox, BAY 37289, Bayer 37289, Bayer 5081, Bayer S 4400, Chemagro 37289, ENT-25712, Fitosol, O-Ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate, Phytosol, Richloronate, S 4400, Trichloronat, Trichloronate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12Cl3O2PS/c1-3-14-16(17,4-2)15-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCOP(=S)(CC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name Ethoxy-ethyl-sulfanyliden-(2,4,5-trichlorphenoxy)-λ ^{5}-Phosphan
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 333.6
Menge 10 mg
Formelmasse 331.9361 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.