Learn More
α,α,α-Trichlortoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-202903
12.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98-07-7
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000786
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
7367
CHEBI:82274
(trichloromethyl)benzene
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
98-07-7
C7H5Cl3
195.47
MFCD00000786
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
7367
CHEBI:82274
(trichloromethyl)benzene
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α, α, α-Trichlorotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7.5°C
Farbe Gelb
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 219°C to 223°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CCl3
Brechungsindex 1.5570 to 1.559
Menge 5 mL
Beilstein 05, 300
Merck Index 15, 1112
Relative Dichte 1.38
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,most organic solvents
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trichlorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.