Learn More
Tricin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022087
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
5704-04-1
C6H13NO5
179.17
MFCD00004277
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
79784
CHEBI:39063
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
5704-04-1
C6H13NO5
179.17
MFCD00004277
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
79784
CHEBI:39063
2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Good's buffers Tricine is used as an electrophoresis buffer and involved in the separation of low molecular weight proteins and peptides. It operates in the pH range between 7.4 and 8.8. It acts as an effective scavenger of hydroxyl radicals during the study of radiation-induced membrane damage. It is also used in resuspension of cell pellets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Allzweck-Puffer Tricin wird als Elektrophoresepuffer verwendet und ist an der Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht beteiligt. Es wirkt im pH-Bereich zwischen 7.4 und 8.8. Es dient als effektiver Fänger von Hydroxylradikalen während der Untersuchung von strahleninduzierten Membranschäden. Es wird auch bei der Resuspension von Zellpellets verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
pH-Bereich: 7.8 – 8.8Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tricine
Schmelzpunkt ∼183°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) ≥98%