Learn More
Tricin biologischer Puffer MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473511 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210311291
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricine
Namenshinweis Biological buffer
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Menge 1 kg
Synonym tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formelmasse 179.2