Learn More
Cytiva Tricorn™ Filterkit
Wird für große Mengen/wiederholtes Laden einer geklärten Probe verwendet, um das Risiko des Verstopfens in Verbindung mit dem Einfangen von Medien zu verringern. Cytiva Tricorn™ Filterkit hat Adapter an der Ober- und Unterseite, Filter an der Unterseite und EPDM-O-Ring (je fünf)
Marke: Cytiva 29053612
138.70 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01080kg
Beschreibung
- Tricorn Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen bei mittlerem bis hohem Druck ausgelegt
- Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
- Säulen lieferbar mit Innendurchmesser von 5 und 10 mm und Länge von 20 bis 200 mm
- Für Säulen mit 10 mm-Durchmesser auch Säulenlängen von 300 und 600 mm lieferbar
- Konstruktion und Abmessungen der Säulen besonders für Siebungs- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung nützlich
- Mit Kunststofffilm beschichtete Glasröhrchen schützen Personen im Labor beim Herunterfallen der Säule oder Betrieb außerhalb der Spezifikationen vor Verletzungen
Spezifikation
wässrig | |
Tricorn Filterkit | |
5 x oberer Filter, 5 x unterer Filter, 5 x O-Ring 7 x 1 mm (EPDM) | |
1 bis 14 | |
Column Accesory |
Grob | |
1Each | |
EPDM, Polyethylen | |
7 μm | |
Für hohes Volumen/wiederholtes Laden von geklärten Proben, um das Risiko von Verstopfung in der Verbindung zu verringern |