Learn More
Simport™ Tricorn™ Polypropylen-Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Beschreibung
- Polypropylen
- Drei tropfsichere Ausgießer
- Robust und belastbar
- Geeignet für die Verwendung mit den am häufigsten verwendeten Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 49mm |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Material | Polypropylene |
Höhe (metrisch) | 57mm |
Schritten | 5mL |
Typ | Beaker |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Yes |