Learn More
Tricosan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758870
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
Tricosan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
Tricosan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tricosane
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 380°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)21CH3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 324.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzende Flocken