missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricyclazole, TRC

Artikelnummer. 30133621
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133621 2.5 g 2.50 Gramm
30133088 10 g 10 Gramm
30041327 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2914652.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 41814-78-2
Summenformel C9 H7 N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 189.24
Synonym 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole, 5-methyl-, 5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole, Baan, Beam, Dhanteam, EL 291, Elanco 291, Gain, Gain (pesticide), MTB, Sivic, Tricyclazole
IUPAC-Name 8-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole
SMILES Cc1cccc2sc3nncn3c12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tricyclazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H7N3S/c1-6-3-2-4-7-8(6)12-5-10-11-9(12)13-7/h2-5H,1H3
Formelmasse 189.0361
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.