Learn More
Tricyclene, TRC
Artikelnummer. 30455078
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455078 50 mg 50 Milligramm
30455079 100 mg -
30450063 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79746550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 508-32-7
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
Synonym 1,7,7-Trimethyltricyclo[2.2.1.02,6]heptane, Cyclene, NSC 86978, Teresantanane
IUPAC-Name 6,7,7-trimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptane
SMILES CC1(C)C2CC3C(C2)C13C
Spécification
Chemischer Name oder Material Tricyclene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 136.1252
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.