missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricyclene, TRC

Artikelnummer. 30455079
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455079 100 mg -
30455078 50 mg 50 Milligramm
30450063 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30455079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797465100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 508-32-7
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
Synonym 1,7,7-Trimethyltricyclo[2.2.1.02,6]heptane, Cyclene, NSC 86978, Teresantanane
IUPAC-Name 6,7,7-trimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptane
SMILES CC1(C)C2CC3C(C2)C13C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tricyclene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 136.1252
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.