Learn More
Trichyclohexylphosphin, technische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306269
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306269 1 g 1 Gramm
11316269 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044854.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-14-2
Summenformel C18H33P
Molekulargewicht (g/mol) 280.436
MDL-Nummer MFCD00003853
InChI-Schlüssel WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC-Name Tricyclohexylphosphan
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphine
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Farbe Weiß
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 280.42
Güte Technisch
Physikalische Form Fest