Learn More
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523611
25.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58656-04-5
C18H34BF4P
368.25
MFCD03840580
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
11710396
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58656-04-5
C18H34BF4P
368.25
MFCD03840580
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
11710396
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 165.0°C to 169.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 98.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name tetrafluoroboranuide; tricyclohexylphosphanium
Formelmasse 368.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.