Learn More
Tricyclohexylphosphintetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029908
29.10 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22193" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58656-04-5
C18H34BF4P
368.25
MFCD03840580
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
11710396
Ticyclohexylphosphanium;tetrafluoroborat
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58656-04-5
C18H34BF4P
368.25
MFCD03840580
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
11710396
Ticyclohexylphosphanium;tetrafluoroborat
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluorborat wird mit Ruthenium (1,5-cyclooctadien)rutheniumdimer verwendet, um die dehydrogenative Kopplung von Alkoholen und Aminen zu katalysieren, damit Amidbindungen entstehen. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Strukturformel (C6H11)3PH€BF4
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 368.25
Reinheit (%) 99%