Learn More
Tricyclohexylzinnchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tricyclohexyltinchlorid wird bei der Herstellung von Dicyclohexyldisulfid verwendet. Wird auch bei der Synthese von Organotin-Derivaten von 2-Thiophen-Carbonsäure als Enzym-Inhibitor und antibakterieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Toluol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tricyclohexyltinchlorid wird bei der Herstellung von Dicyclohexyldisulfid verwendet. Wird auch bei der Synthese von Organotin-Derivaten von 2-Thiophen-Carbonsäure als Enzym-Inhibitor und antibakterieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Toluol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tricyclohexyltin chloride |
Schmelzpunkt | 123°C to 125°C |
Strukturformel | (C6H11)3SnCl |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water. |
Formelmasse | 403.6 |
Reinheit (%) | 97% |