missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triethanolamin, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™

Catalog Number 15528624
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Triethanolamin, Trolamin, Sterolamid, Tris 2-Hydroxyethylamin-Hydrochlorid, Triethylolamin, Trihydroxytriethylamin, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Triethanolamin, Trolamin, Sterolamid, Tris 2-Hydroxyethylamin-Hydrochlorid, Triethylolamin, Trihydroxytriethylamin, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
C(CO)N(CCO)CCO

Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie

Chemischer Name oder Material Triethanolamin
Flammpunkt 179.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 1.13 kg
Formelmasse 149.19
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'