Learn More
Triehoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203828
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
78-08-0
C8H18O3Si
190.31
MFCD00009063
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
6516
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
78-08-0
C8H18O3Si
190.31
MFCD00009063
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
6516
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethoxyvinylsilane
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHSi(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3970 to 1.399
Menge 25 g
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC-Name Ethenyltriethoxysilan
Formelmasse 190.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig