Learn More
Triethyl 2-Fluoro-2-Phosphonoacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047186
29.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2356-16-3
C8H16FO5P
242.183
MFCD00134400
FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
2734865
Ethyl-2-diethoxyphosphoryl-2-fluoracetat
CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2356-16-3
C8H16FO5P
242.183
MFCD00134400
FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
2734865
Ethyl-2-diethoxyphosphoryl-2-fluoracetat
CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Dichte 1.194
Siedepunkt 75°C (0.01 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 1 g
Beilstein 1912161
Formelmasse 242.19
Reinheit (%) 96%