Learn More
Triethyl4 -Phosphonobutyrat, 97 %
30.90 € - 108.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2327-69-7
Summenformel C10H21O5P
Molekulargewicht (g/mol) 252.247
MDL-Nummer MFCD00015168
InChI-Schlüssel FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
PubChem CID 281201
IUPAC-Name Ethyl-4-diethoxyphosphorylbutanoat
SMILES CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368455
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10488.04
2g
30.90 €
2 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378455
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10488.09
10g
108.00 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2327-69-7
252.247
FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
281201
CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
C10H21O5P
MFCD00015168
triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Ethyl-4-diethoxyphosphorylbutanoat
Spezifikation
Triethyl 4-phosphonobutyrate
117°C to 119°C (0.4mmHg)
2327-69-7
MFCD00015168
triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
252.247
252.25
1.437
2g
C10H21O5P
1791802
FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-4-diethoxyphosphorylbutanoat
281201
97%