Learn More
Triethylorthobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213274
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1663-61-2
C13H20O3
224.3
MFCD00009222
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
74268
Triethoxymethylbenzol
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
1663-61-2
C13H20O3
224.3
MFCD00009222
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
74268
Triethoxymethylbenzol
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl orthobenzoate
Farbe Farblos
Dichte 0.9910g/mL
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.4710 to 1.474
Menge 5 g
Relative Dichte 0.991
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.