Learn More
Triethylaluminium, 1.3 M-Lösung in Heptan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036262
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
97-93-8, 142-82-5
C6H15Al
MFCD00009015
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
triethylalane, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl aluminum, triethyl-aluminum, aluminum, triethyl, triethylaluminium, triethylaluminum, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethyl-aluminum, unii-h426e9h3tt
16682930
Triethylaluman
CC[Al](CC)CC
97-93-8, 142-82-5
C6H15Al
MFCD00009015
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
triethylalane, triethylaluminum solution, 25 wt. % in toluene, triethyl aluminum, triethyl-aluminum, aluminum, triethyl, triethylaluminium, triethylaluminum, triethylaluminum solution, 1.0 m in hexanes, triethyl-aluminum, unii-h426e9h3tt
16682930
Triethylaluman
CC[Al](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethylaluminium
Farbe Farblos
Namenshinweis 1.3 M Solution in Heptane
Strukturformel (C2H5)3Al
Konzentration 19.5 to 20.5 wt% (on Al basis)
Dichte 0.7300 g/mL
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
Formelmasse 114.17
Verpackung Glasflasche
Menge 800 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylaluminium, 1.M solution in heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.