Learn More
Triethylamin, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10704284 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10704284 25 L Metallkanister 25 Liter
10224020 1 l Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10417152 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704284 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3201/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Triethylamin, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer 9051
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
pH 12.4
Siedepunkt 90°C
Verpackung Metallkanister
Menge 25 L
Dampfdichte 3.5
Viskosität 0.36 mPaS at 20°C
Formelmasse 101.19g/mol
Dampfdruck 69mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig