Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumbikarbonat-Puffer, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 15715-58-9 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüchtiger Puffer für HPLC |
| pH | 8,4 bis 8,6 (bei 25 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Glasflasche |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163,217 |