Learn More
Triethylenglykolmono(p-nonylphenyl)ether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate |
| CAS | 51437-95-7 |
| Summenformel | C21 H36 O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate, Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-10-12-21(13-11-20)25-19-18-24-17-16-23-15-14-22/h10-13,22H,2-9,14-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCOCCO)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.51 |
| Formelmasse | 352.2614 |