Learn More
Triethylenglykolmono(p-nonylphenyl)ether, TRC
Product Code. 30451585
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30451585 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30451585 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT776540500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate
CAS 51437-95-7
Summenformel C21 H36 O4
Menge 500 mg
Synonym 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate, Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether
InChI-Formel InChI=1S/C21H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-10-12-21(13-11-20)25-19-18-24-17-16-23-15-14-22/h10-13,22H,2-9,14-19H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCOCCO)cc1
IUPAC-Name 2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 352.51
Formelmasse 352.2614