Learn More
Triethylorthoformiat, 98 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228926
43.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-51-0
C7H16O3
148.2
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethon, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-51-0
C7H16O3
148.2
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethon, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethylorthoformiat
Schmelzpunkt -61.0 °C
Dichte 0.8900 g/ml
Siedepunkt 146.0 °C
Flammpunkt 35 °C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3900 bis 1.3920
Menge 100 ml
Merck Index 15,698
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 1.35 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: zersetzt sich in Wasser, löslich in Alkoholen, Aceton, Ether, Chloroform,,
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • Triethyl orthoformate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement