Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229346
53.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
368-39-8, 60-29-7
C6H15BF4O
189.99
MFCD00044423
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
2723982
Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
368-39-8, 60-29-7
C6H15BF4O
189.99
MFCD00044423
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
2723982
Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl-Transferreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,5867
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Stabilisator 3 to 5 % ether
Formelmasse 189.99
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.