Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat,  %, 95stab. mit 3-5 % Diethylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427057
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427057 100 g 100 Gramm
11417057 25 g 25 Gramm
11437057 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14420.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethyloxoniumtetrafluorborat wird als starkes Alkylierungsmittel, insbesondere für die Ethylierung, verwendet. Es wird zur Modifikation von Carboxylresten in Proteinen verwendet. Es ist an der Herstellung von µ-Aminoestern aus Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-39-8
Summenformel C6H15BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 189.99
MDL-Nummer MFCD00044423
InChI-Schlüssel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC-Name Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Namenshinweis stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Schmelzpunkt 84°C to 89°C
Prozentgehaltsbereich 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Strukturformel (CH3CH2)3OBF4
Menge 100 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 3598090
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane.
Formelmasse 189.99
Reinheit (%) 95%