Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Triethylsulfonium iodide is used as an ethylidene-transfer reagent. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylsulfonjodid wird als Ethyliden-Transferreagenz verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Flüchtig, wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Triethylsulfonjodid wird als Ethyliden-Transferreagenz verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Flüchtig, wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethylsulfonium iodide |
Schmelzpunkt | ∽148°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3911790 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 246.15 |
Reinheit (%) | 97% |