Learn More
Triethylzinnbromid
Catalog Number 11384819
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2767-54-6
C6H17BrSn
287.82
MFCD00000052
MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
17701
Brom(triethyl)stannan
Br.CC[SnH](CC)CC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2767-54-6
C6H17BrSn
287.82
MFCD00000052
MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
17701
Brom(triethyl)stannan
Br.CC[SnH](CC)CC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyltin bromide
Schmelzpunkt -13.5°C
Dichte 1.63 g/mL
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 285.79
Physikalische Form Flüssig