Learn More
Triethyltinchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050862
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
994-31-0
C6H17ClSn
243.36
MFCD00040414
PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
13820
Chlor(triethyl)stannan
Cl.CC[SnH](CC)CC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
994-31-0
C6H17ClSn
243.36
MFCD00040414
PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
13820
Chlor(triethyl)stannan
Cl.CC[SnH](CC)CC
It is used in the synthesis of some tin alkyls and also in the preparation of organolithium compounds by the transmetalation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyltin chloride
Dichte 1.429g/mL
Siedepunkt 206°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 241.33
Physikalische Form Flüssig