missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes RNF36, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TRIF Synthetisches Peptid, PEP-0149, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxytrminus von humanem TRIF überein. PEP-0149 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20030 verwendet werden.Spezifikation
140691 | |
gereinigt | |
Human-RNF36 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q86WT6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TRIM69 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |