missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifloxystrobin Acid, TRC

Artikelnummer. 30007242
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007242 50 mg 50 Milligramm
30009056 10 mg 10 Milligramm
30004797 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007242 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT13818550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 252913-85-2
Summenformel C19 H17 F3 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 394.34
Synonym (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
IUPAC-Name (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymethyl]phenyl]acetic acid
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trifloxystrobin (free acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
Formelmasse 394.114
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.