Learn More
Trifloxystrobin (freie Säure), Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifloxystrobin (free acid) |
| CAS | 252913-85-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Trifloxystrobin (free acid) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H17 F3 N2 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+ |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Mehr anzeigen |