missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluoperazinsulfon, Mikromol™
Beschreibung
Trifluoperazinsulfon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifluoperazine Sulfone |
| CAS | 2230802-07-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Trifluoperazine Sulfone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H24 F3 N3 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Trifluoperazine Sulfone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H24F3N3O2S/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)30(28,29)20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-Name | 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormethyl)phenothiazin-5,5-dioxid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?