Learn More
Trifluoracetaldehyd-Ethylhalbacetale, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001530
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-Ethoxy-2,2,2-Trifluorethanol
CCOC(C(F)(F)F)O
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-Ethoxy-2,2,2-Trifluorethanol
CCOC(C(F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Namenshinweis 90%
Farbe Farblos
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH(OC2H5)OH
Brechungsindex 1.3410 to 1.344
Menge 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Relative Dichte 1.24
Formelmasse 144.09
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /