Learn More
Trifluoracetaldehydrat, Tech., ca. 75 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
One general application of trifluoroacetaldehyde is the preparation of trifluoroethylamino derivatives via reductive amination reaction. This synthesis includes the formation of the corresponding N,O-acetal intermediates followed by their reduction using NaBH4 or 2-picoline borane complex, affording the target trifluoroethylamino compounds in moderate to good yields. Another general application of trifluoroacetaldehyde is the synthesis of chiral α-substituted trifluoroethylamino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eine allgemeine Anwendung von Trifluoracetaldehyd ist die Herstellung von Trifluorethylaminoderivaten durch reduktive Aminierung. Diese Synthese beinhaltet die Bildung der entsprechenden N,O-Acetal-Zwischenprodukte und deren Reduktion mit NaBH4- oder 2-Picolin-Borankomplexen, wodurch die Ziel-Trifluorethylaminoverbindungen in moderaten bis guten Ausbeuten vorliegen. Eine weitere allgemeine Anwendung von Trifluoracetaldehyd ist die Synthese von chiralen α-substituierten Trifluorethylaminoverbindungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetaldehyde hydrate |
Dichte | 1.44 |
Siedepunkt | 104°C to 106°C |
Flammpunkt | None |
Strukturformel | CF3CH(OH)2 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1989 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 116.04 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 75% |