missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7232414
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2,5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
TFA
trifluoroacetic acid
OC(=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
TFA
trifluoroacetic acid
OC(=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C (760 mmHg)
Aussehen Farblose bis hellgelbe klare Flüssigkeit
Strukturformel CF3CO2H
UN-Nummer 2699
Löslichkeitsinformationen Mischbar in Wasser, mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, CCL4, Hexan, Methanol und Xylol
Konzentration 97,5% bis 102,5%
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Dichte 1,535
Menge 25 g
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dampfdruck 107 mbar (25 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'