Learn More
Trifluoressigsäure, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Catalog Number 15508844
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
Formelmasse 114.03
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Menge 500 ml
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg