Learn More
Trifluoressigsäure-d, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051984
54.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
599-00-8
C2HF3O2
115.029
MFCD00044563
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
71502
Deuterio-2,2,2-trifluoracetat
C(=O)(C(F)(F)F)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
599-00-8
C2HF3O2
115.029
MFCD00044563
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
71502
Deuterio-2,2,2-trifluoracetat
C(=O)(C(F)(F)F)O
Trifluoroacetic acid-d is employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It is also used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate)and as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid-d
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,50 g/mL
Geruch Ätzend
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 10g
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
UN-Nummer UN2699
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 99.5%