missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoressigsäure, für DNA-Synthese und Proteinsequenzierung, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073632
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
trifluoroacetic acid
OC(=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
trifluoroacetic acid
OC(=O)C(F)(F)F

Trifluoroacetic Acid, for DNA Synthesis And Protein Sequencing

TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 0,45
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Formelmasse 114.02g/mol
Menge 100 ml
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 3,9
Dampfdruck 107 mbar 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'