Learn More
Trifluoressigsäure, zur Proteinsequenzierung, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoressigsäure |
Strukturformel | CF3COOH |
UN-Nummer | 2699 |
Beilstein | 742035 |
Formelmasse | 114.02 mol |
Dichte | 1.489 g/ml bei 20 °C |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Menge | 500 g |
Flammpunkt | >100 °C (>212 °F) |
Dampfdichte | 3.9 (vs. Luft) |