Learn More
Trifluoressigsäure, zur Proteinsequenzierung, Honeywell Fluka™
Gereinigt durch Redestillation, für Proteinsequenzierung, ≥ 99 %
72.92 € - 670.45 €
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.023
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoracetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15632970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
299537-25G
25 g
72.92 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 05-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15622970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
299537-100G
100 g
177.10 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15642970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
299537-500G
500 g
670.45 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15652970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
299537-50G
50g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
76-05-1
114.023
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
6422
2,2,2-Trifluoressigsäure
C2HF3O2
MFCD00004169
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoracetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CHEBI:45892
C(=O)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Trifluoressigsäure
Für die Proteinsequenzierung
CF3COOH
2699
Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoracetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-Trifluoressigsäure
6422
114.02 mol
97.5 mmHg (20 °C)
25 g
76-05-1
C2HF3O2
MFCD00004169
742035
1.489 g/ml bei 20 °C
C(=O)(C(F)(F)F)O
114.023
CHEBI:45892
≥ 99 %
3.9 (vs. Luft)
>100 °C (>212 °F)