Learn More
Trifluoressigsäure, Optima™ LC/MS-Qualität, Fisher Chemical
Catalog Number 10155347
Click to view available options
Menge:
0,5 ml
Gehäuse 1mL
Gehäuse 2mL
10 ml
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Ampullen
Bernsteinfarbiges Glas
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
Trifluoressigsäure, > –99,5 %, C2HF3O2, CAS-Nummer-76-05-1, Trifluorethansäure, Trifluoressigsäure, cf3COOH, Essigsäure, Trifluoro, Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Kyselina Trifluoroctova, Trifluoressigsäure, Trifluoressigsäure, 50 ml
Trifluoressigsäure, > -99,5 %, C2HF3O2, CAS-Nummer-76-05-1, Trifluorethansäure, Trifluoressigsäure, cf3COOH, Essigsäure, Trifluoro, Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Kyselina Trifluoroctova, Trifluoressigsäure, Trifluoressigsäure, 50 ml
  • Ideal für hochreine mobile Phasenadditive für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Bewertet auf Metallverunreinigungen bei ppb-Konzentrationen für die minimale Bildung von Metallmassen-Addukten
  • Abgeschirmt für UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und für glattere Basislinien
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 0,003 AU max. bei 254 nm, 0,03 AU max. bei 300 nm, 0,06 AU max. bei 230 nm, 0,06 AU max. bei 275 nm, 0,18 AU max. bei 220 nm, Max. 0,55 AU bei 210 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic Acid
pH 0,45
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Strukturformel CF3COOH
Merck Index 15, 9847
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte OPTIMA/LCMS
Dichte 1,535 g/cm³
Menge 0,5 ml
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Dampfdichte 3,9
Dampfdruck 107 mbar 25
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.